Documentos Principais
14-624-M
Sigma-Aldrich
MST1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 57 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... STK4(6789)
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1
Product Source: baculovirus in Sf21 insect cells
Aplicação
Research Category
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: MST1
Target Sub-Family: STE
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM Axltide (KKSRGDYMTMQIG)
forma física
Ni2+/NTA-agarose
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2