Documentos
14-616-M
Sigma-Aldrich
MSK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 89.9 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... RPS6KA4(8986)
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: MSK2
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of 30mM Crosstide (Catalog # 12-331)
forma física
Purified using Ni2+/NTA-agarose. Activated using MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173) and repurified using Ni2+/NTA-agarose
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2