1.44209
Tripod
for use with RCS™ High Flow, RCS™ High Flow Touch, RCS™ Plus Ex
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal stand
Agency
non-compendial
Características
adjustable
embalagem
pkg of 1 kit
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
Informações legais
configurado para
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Conteúdo relacionado
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.