128125
Aloisine A
A cell-permeable pyrrolo-pyrazine compound that exerts anti-proliferative effects.
Sinônimo(s):
Aloisine A, RP107, 7- n-Butyl-6-(4-hydroxyphenyl)[5H]pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2nccnc2c(c1c3ccc(cc3)O)CCCC
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
chave InChI
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cyclin-dependent kinases
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mettey, Y., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 222.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1