Documentos Principais
1.25163
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.6 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Eshmuno® A, 0.6ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
protein A
Nível de qualidade
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
prepacked column
fabricante/nome comercial
Eshmuno®
Parâmetros
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
Coluna: diâm. × C
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
Grupo ativo da matriz
Polyvinyl Ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
aplicação(ões)
mAb
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
5 x 30mm ESHMUNO®
Características e benefícios
Eshmuno® A chromatography resin enables users to:
  • Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
  • Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.