12-402
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys9/14, biotin conjugate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acetyl-Histone H3 (Lys9/14) Peptide, biotin conjugate, Synthetic peptide corresponding to amino acids 1-21 of human histone H3 followed by a GG linker & biotinylated lysine.
Ensaio
>90%
peso molecular
Mw 2807 Da
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1