Documentos Principais
123850
Sigma-Aldrich
AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA
The AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, also referenced under CAS 4906-68-7, controls the biological activity of AKR1C1.
Sinônimo(s):
AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, Aldo-Keto Reductase family 1 member C1 Inhibitor, 5-PBSA, 3-Bromo-5-phenylsalicylic acid, 20α-Hydroxysteroid Dehydrogenase Inhibitor, 5-PBSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
293.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(O)=O)C=C(C2=CC=CC=C2)C=C1Br
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-11-7-9(8-4-2-1-3-5-8)6-10(12(11)15)13(16)17/h1-7,15H,(H,16,17)
chave InChI
XVZSXNULHSIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable salicylic acid compound that acts as a highly potent, active-site directed and substrate competitive AKR1C1 inhibitor (Ki = 4 nM) with moderate to excellent selectivity over AKR1C2, AKR1C3 and AKR1C4 (Ki = 0.087, 4.2 and 18.2 µM, respectively). Shown to inhibit the metabolism of progesterone by AKR1C1 (IC50 = 460 nM in AKR1C1 overexpressing BAECs).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
El-Kabbani, O., et al. 2011. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.125, 105.
El-Kabbani, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3259.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3