1.19161
Standard samples for HPLC system qualification
precision, methyl paraben in methanol 60 mg/L, for use with LICHROTEST™
Sinônimo(s):
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 7: Precision
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
composição
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
técnica(s)
HPLC: suitable
compatibilidade
for use with LICHROTEST™
formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Gravimetrically and volumetrically prepared standards using ISO 9001 quality process
- Photometrically qualified standards concerning content using a high-performance spectrophotometer calibrated using NIST Standards
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2