Documentos Principais
1.18458
Supelco
Embalagem de recarga de teste de ferro
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Reabastecimentos do kit de teste visual de ferro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
iron
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Quando os reagentes do teste MQuant® (anteriormente MColortest®) são consumidos até o fim, o kit pode ser reabastecido através da compra do pacote de recarga adequado. Há pacotes de recarga disponíveis para diversos kits de teste, o que o torna um sistema particularmente econômico e ecológico.
Esse pacote de recarga contém todos os reagentes para os kits de teste MQuant® 1.14759, 1.14438 e 1.14403 para a avaliação colorimétrica de ferro.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2