1.17257
Fermtech® Yeast Extract
For Biotechnology
Sinônimo(s):
Extract of Yeast, Yeast Extract
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
fabricante/nome comercial
Fermtech®
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.3
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3