1.16976
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
75-400 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peracetic Acid Test, reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
Reflectoquant®
analito(s) específico(s)
peracetic acid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
faixa de medição
75-400 mg/L (peracetic acid)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Assay
- standard 1:
135 - 165 mg/l
- standard 2: 225 - 275 mg/l
- standard 3: 315 - 385 mg/l
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.