Documentos Principais
1.14962
Supelco
PipeCheck
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
técnica(s)
photometry: suitable
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Spectroquant®
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1