1.14661
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.25-3.0 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Phosphate Visual Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
product name
Phosphate Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.25-3.0 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
phosphate
Nível de qualidade
faixa de medição
0.25-3.0 mg/L (PO43-)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1