Documentos Principais
1.13934
Supelco
Spectromelt® C 20
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
Sinônimo(s):
Aditivo Flux Fusion C20
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
XRF: suitable
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Mo: ≤0.001%
Ni: ≤ 0.001%
Pb: ≤ 0.001%
Si: ≤0.005%
Sr: ≤ 0.001%
Ti: ≤ 0.001%
V: ≤ 0.001%
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
auxiliar de moagem e compressão para espectroscopia de fluorescência de raios-X
Nota de análise
Identidade (espectro IV): passa no teste
Al (alumínio): ≤ 0,001
Ba (bário): ≤ 0,001
Ca (cálcio): ≤ 0,001
Co (cobalto): ≤ 0,001
Cr (crômio): ≤ 0,001
Cu (cobre): ≤ 0,001
Fe (ferro): ≤ 0,001
K (potássio): ≤ 0,001
Mn (manganês): ≤ 0,001
Mo (molibdênio): ≤ 0,001
Ni (níquel): ≤ 0,001
Pb (chumbo): ≤ 0,001
Si (silício): ≤ 0,005
Sr (estrôncio): ≤ 0,001
Ti (titânio): ≤ 0,001
V (vanádio): ≤ 0,001
Informações legais
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2