Documentos Principais
1.12352
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99+
Sinônimo(s):
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl5Ta
Número CAS:
Peso molecular:
358.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-755-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
potência
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
239 °C/1013 hPa
pf
216-217 °C
densidade
3.68 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
2400 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nota de análise
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3