Documentos Principais
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
Sinônimo(s):
Tantalum powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
Número do índice EC:
231-135-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>250 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
pf
2996 °C
solubilidade
<0.010 g/L
densidade
16.6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials