Documentos Principais
1.11969
Sigma-Aldrich
Acetone-D6
deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Acetone-D6, Hexadeuteroacetone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D6O
Número CAS:
Peso molecular:
64.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
211-563-9
pressão de vapor
233 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.6-12.8 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
5-6 (365 g/L in H2O)
p.e.
56.2 °C/1013 hPa
pf
-95.4 °C
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Descrição geral
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Nota de análise
Deuteration degree: ≥ 99.96 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup