1.11152
Oxygen Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Produtos recomendados
Características
refill
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
oxygenates
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
titrimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11107 for the titrimetric evaluation of oxygen.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11107 for the titrimetric evaluation of oxygen.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain, Thyroid
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3