Documentos Principais
1.10404
Millipore
Base de ágar de Letheen modificada GranuCult®
according to FDA-BAM, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar Letheen, Ágar Letheen modificado, Ágar modificado Letheen
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
according to FDA-BAM
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
7.0-7.4 (25 °C, 52.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
52.1 g/L
aplicação(ões)
cosmetics
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Descrição geral
A base de ágar GranuCult® Plus Letheen é usada para a amostragem microbiológica de superfícies ambientais tratadas com desinfetantes. É um meio altamente nutritivo contendo lecitina e Tween® 80 para compostos neutralizantes de amônio quaternário. O extrato de carne bovina e a triptona fornecem nitrogênio, carbono, enxofre e outros fatores essenciais de crescimento. A glicose é a fonte de energia e o ágar é o agente solidificante. O meio é uma modificação das fórmulas da AOAC.
Aplicação
O ágar GranuCult® Plus Letheen é usado para neutralizar compostos de amônia quaternária para amostragem de superfícies ambientais tratadas com desinfetantes.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): turvo
Aspecto (cor): marrom-amarelado
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): bom a muito bom
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): bom a muito bom
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): bom a muito bom
Crescimento (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): bom a muito bom
Crescimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): bom a muito bom
Incubação: 24-48 h; 35 °C; aeróbia.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3