1.10141
Salmosyst Selective Supplement
for Salmonella spp., pack of 250 tablets, for use with Salmosyst Broth Base
Sinônimo(s):
Salmonella selective supplement
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Brilliant green, 0.0007 g (per tablet)
Calcium carbonate, 0.1 g (per tablet)
Ox bile, 0.08 g (per tablet)
Potassium tetrathionate, 0.2 g (per tablet)
embalagem
pack of 250 tablets
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
compatibilidade
for use with Salmosyst Broth Base
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
Nota de análise
Growth test:
passes test
: conforms
Informações legais
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3