Documentos
1.09925
Supelco
Potassium bromate solution
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
product name
Potassium bromate solution, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
pH
5.6 (20 °C in H2O)
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3