Key Documents
1.09799
Supelco
p-Xylene
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,4-(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-396-5
pressão de vapor
8.7 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-7 % (v/v)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
138.4 °C/1013 hPa
pf
13.3 °C
temperatura de transição
flash point 24 °C
solubilidade
0.2 g/L
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
o-Xylene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1312
o-Xylene
m-Xylene analytical standard
Supelco
95670
m-Xylene
m-Xylene puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
95672
m-Xylene
Xilenos ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sigma-Aldrich
247642
Xilenos
Xilenos reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
Xilenos