Documentos Principais
1.09734
Supelco
Power Supply
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Nova 30 A
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Nova 60
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
for NOVA 30A, NOVA 60 and NOVA 60A Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany