Documentos Principais
1.09693
Supelco
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
Methyl laurate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-911-3
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
>204 °C
pf
5 °C
temperatura de transição
flash point 115.6 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
282.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Methyl palmitate analytical standard
Supelco
76159
Methyl palmitate
Lauric acid ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid