1.05020
L-Leucine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L-Leucine, Leu
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
descrição
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
270-340 °C (decomposition)
solubilidade
18.9 g/L
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300‑400 kg/m3
aplicação(ões)
parenterals
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa