Documentos
1.04819
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
suitable for titration
Sinônimo(s):
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
404.45
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
217-895-0
NACRES:
NA.21
product name
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, for analysis
Nível de qualidade
forma
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
272 °C
densidade volumétrica
310 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Identity (Potassium): conforms
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear and colourless
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.0
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2