Documentos Principais
1.04404
Supelco
Mercury
99.9999 Suprapur®
Sinônimo(s):
Mercury
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
231-106-7
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.0017 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
357 °C/1013 hPa
pf
-39 °C
solubilidade
0.06 mg/L
densidade
13.55 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
chave InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
99.9999 Suprapur®
Aplicação
Mercury 99.9999 Suprapur®. CAS 7439-97-6, pH (H₂O) neutral.
Nota de análise
Purity (metallic)≥ 99.9999 %Al (Aluminium)≤ 0.010 ppmBa (Barium)≤ 0.005 ppmBe (Beryllium)≤ 0.005 ppmBi (Bismuth)≤ 0.005 ppmCa (Calcium)≤ 0.050 ppmCd (Cadmium)≤ 0.005 ppmCo (Cobalt)≤ 0.005 ppmCr (Chromium)≤ 0.005 ppmCu (Copper)≤ 0.005 ppmFe (Iron)≤ 0.050 ppmIn (Indium)≤ 0.005 ppmK (Potassium)≤ 0.10 ppmLi (Lithium)≤ 0.005 ppmMg (Magnesium)≤ 0.005 ppmMn (Manganese)≤ 0.005 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.005 ppmNa (Sodium)≤ 0.05 ppmNi (Nickel)≤ 0.010 ppmPb (Lead)≤ 0.005 ppmSn (Tin)≤ 0.005 ppmSr (Strontium)≤ 0.005 ppmTi (Titanium)≤ 0.005 ppmTl (Thallium)≤ 0.005 ppmV (Vanadium)≤ 0.005 ppmZn (Zinc)≤ 0.005 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3