Ensaio
≥92%
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
136 °C (decomposition)
solubilidade
30 g/L
densidade volumétrica
490 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2