Documentos Principais
1.04119
Osmium(VIII) oxide
for microscopy
Sinônimo(s):
Osmium(VIII) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O4Os
Número CAS:
Peso molecular:
254.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
potência
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
cor
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
p.e.
130 °C/1013 hPa
pf
40 °C (decomposition)
solubilidade
65 g/L
densidade
4.91 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1500 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Os](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
chave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Osmium tetroxide for microscopy can be used to visualize unsaturated lipids. A part of the lipids is immediately blackened by the influence of osmic acid solution. The immediate black coloration results from the -C=C- double bond of the unsaturated fatty acid. The fatty acids that are made brownish at first can be blackened by treatment with 60-70% alcohol. For electron microscopy or semithin sectioning the glutardialdehyde-fixed specimens are post-fixed with osmium(VIII) oxide. Lipid inclusions appear black on a yellow to brown background.
Aplicação
for microscopy
Nota de análise
Identity (Raman-spectrum): conforms
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1