Documentos Principais
1.02481
Supelco
Chromium(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Chromium(III) nitrate nonahydrate, Chromic Nitrate
About This Item
Fórmula linear:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
400.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
236-921-1
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
36-37 °C
solubilidade
810 g/L
densidade volumétrica
710 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
NH4+: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/Cr.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
chave InChI
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 3.0
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3