1.01740
Barium peroxide
(anhydrous, heavy), Technipur®
Sinônimo(s):
Barium binoxide, Barium dioxide, Barium superoxide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
450 °C
densidade
4.96 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
chave InChI
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
BaO2 can also be used as a:
- Bleaching agent in industrial bleach applications.
- Catalyst to start an aluminothermic reaction.
- Oxidizer in various pyrotechnic mixtures.
- Green flare in tracer ammunition.
It can also find application in various other fields such as CO2 adsorption, disinfection, luminol-driven chemiluminescence, and wastewater treatment.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1