1.01656
Endonuclease
Sinônimo(s):
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥250 units, pH 8.0, 37 °C
concentração
≥250 units/μL
Impurezas
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (Yeasts and moulds)
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (aerobic bacteria)
not detectable Proteases
cor
clear
colorless
pH
8 (25 °C in H2O)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
atividade externa
foreign activity ≥1.0 x 10^6 units (calc. on protein)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.