1.00901
Água peptonada tamponada
ReadyBag®, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, sachets of 60 × 29 g, sterile; γ-irradiated
Sinônimo(s):
BPW, Peptone water (buffered), Tryptone Phosphate Water
About This Item
Produtos recomendados
Agency
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 21528
ISO 22964
according to ISO 6579
according to ISO
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
granular
Características
ready-to-use
embalagem
sachets of 60 × 29 g
fabricante/nome comercial
ReadyBag®
condição de armazenamento
(Protected from light. Tightly closed. Dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O)
solubilidade
25.5 g/L
densidade volumétrica
800 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Readybag® sachets are gamma-irradiated (10-20 kGray). Each sachet contains 29 g of granulated Buffered Peptone Water broth for 125 g test samples, to which 1125 ml of sterile water is added.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3