Documentos Principais
1.00401
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
Sinônimo(s):
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-204-7
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (precipitation titration)
Formulário
solid
potência
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
795 °C
solubilidade
0.49 g/L
densidade
4.70 g/cm3 at 26 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
chave InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
extra pure
Nota de análise
Assay (precipitative titration)≥ 99.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Iron)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1