Documentos Principais
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Molybdic acid about 85% MoO3
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-970-5
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥85% (precipitation titration)
Formulário
solid
potência
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
300 °C
solubilidade
water: insoluble at 20 °C
densidade
3.1 g/cm3
densidade volumétrica
980 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mo](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
chave InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
(containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Nota de análise
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3