07-952
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys79) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys79)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Specificity Analysis:
AbSurance Histone H3 Antibody Specificity Arrays (Cat. #: 16-667 and 16-665) containing peptides to all key histone modification sites, were probed with Anti-trimethyl Histone H3 (Lys79) Antibody Antibody ; dilution 1:5000. Proteins were visualized using a goat anti-mouse IgG (H+L) conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Multiplex Immunoassay
Specificity of interaction of anti-trimethyl histone H3 Lys79 antibody was assayed using the Luminex multiplex immunoassay platform. Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys79) diluted to 0.01 mg/ml concentration was incubated with a cocktail of xMAP microspheres conjugated to the following histone H3 peptides, monomethyl Lys79, unmodified Lys79, trimethyl Lys 27, trimethyl Lys 9, trimethyl Lys79 processed and detected using standard xMAP protocols.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract lysate and recombinant Histone H3
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1