07-849-I
Anti-phospho-JAK1 (Tyr1022/1023)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein kinase JAK1, Tyr1022/1023-phosphorylated, Janus kinase 1, Tyr1022/1023-phosphorylated, JAK-1, Tyr1022/1023-phosphorylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
Informações sobre genes
human ... JAK1(3716)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Tyr1022/1023-phosphorylated JAK1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1