07-748-AF647
Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys20)
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H4 (Lys20) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2