07-748-AF488
Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
H4K20me1, Histone H4, Lys20 monomethylated, H4 histone family member, Lys20 monomethylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys20 )
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-748) is shown to be suitable also for Immunocytochemistry, Multiplex assay, and Western blotting applications.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H4 Lys20 monomethylation in A431 cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2