Documentos Principais
07-496-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mieloperoxidase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Myeloperoxidase, myeloperoxidase heavy chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPO(4353)
Descrição geral
A mieloperoxidase (EC 1.11.2.2; UniProt P05164) é codificada pelo gene MPO (ID do gene 4353) em humanos. A mieloperoxidase/MPO é uma proteína heme sintetizada durante a diferenciação mieloide que constitui o principal componente dos grânulos azurófilos dos neutrófilos. Produzida como um precursor de cadeia única de 745 a.a. com uma sequência de peptídeo sinal (a.a. 1-48), a mieloperoxidase é posteriormente clivada em uma cadeia leve (a.a.165-278) e uma cadeia pesada (a.a. 279-745). A mieloperoxidase madura é um tetrâmero composto por 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. A MPO catalisa as oxidações dependentes de peróxido de hidrogênio e a formação de ácido hipocloroso, que é fundamental para a atividade microbicida dos neutrófilos.
Especificidade
A sequência do imunógeno está presente nas formas pro-forma e madura da mieloperoxidase (sem a.a. 1-48, a.a. 1-154 ou a.a. 1-164), bem como na cadeia pesada clivada (a.a. 279-745), mas não na cadeia leve (a.a. 165-278).
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a uma sequência na região da cadeia pesada da mieloperoxidase humana.
Aplicação
Anticorpo anti-mieloperoxidase, nº de Cat. 07-496-I, é um anticorpo policlonal de coelho altamente específico que tem como alvo a mieloperoxidase e foi testado em citometria de fluxo e Western blot.
Análise da citometria de fluxo: 0,1 µg de um lote representativo detectou imunorreatividade à mieloperoxidase em células HL-60 fixadas em paraformaldeído a 4% e permeabilizadas com Triton X-100 a 0,2%.
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisado de células Jurkat.
Análise de Western blot: 1 µg/ml desse anticorpo detectou a cadeia pesada de mieloperoxidase em 10 µg de lisado de células Jurkat.
Descrição-alvo
~92/60 kDa (pró-forma glicosilada/cadeia pesada) observada. 83,87/73,85/87,25 kDa (isoforma H17/H14/H7 pró-forma), 78,94/82,32 kDa (isoforma H17/H7 com a.a. 1-48 propeptídeo removido), 66,45/66,45/69,83 kDa (isoforma H17/H14/H7 com a. a. 1-154 removida), 65,48/65,48/68,86 kDa (isoforma H17/H7 isoforma H17/H14/H7 com a.a. 1-164 removida), 52,51 kDa (cadeia pesada; a.a. 279-745) calculada. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
Ligação
Substitui: 07-496
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Leticija Zlatar et al.
Cell death & disease, 15(7), 548-548 (2024-08-01)
Tuberculosis (TB) remains one of the top 10 causes of death worldwide and still poses a serious challenge to public health. Recent attention to neutrophils has uncovered unexplored areas demanding further investigation. Therefore, the aim of this study was to
Tatiana Reshetnyak et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) have been implicated in systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) pathogenesis. The myeloperoxidase-deoxyribonucleic acid (MPO-DNA) complex and nucleosomes are serum markers of NETosis. The aim of this study was to assess these NETosis parameters
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Hubert Hayden et al.
PloS one, 16(4), e0250265-e0250265 (2021-04-23)
Over the past years, neutrophil extracellular traps (NETs) were shown to contribute to states of acute and chronic inflammatory disease. They are composed of expelled chromatin and decorated by neutrophil-derived proteins. Therefore, the analysis of DNA complexes with myeloperoxidase (MPO)
Tina Uroda et al.
Nature protocols, 15(6), 2107-2139 (2020-05-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently discovered transcripts that regulate vital cellular processes, such as cellular differentiation and DNA replication, and are crucially connected to diseases. Although the 3D structures of lncRNAs are key determinants of their function, the unprecedented