07-2045
Anti-EHMT1 Antibody (CT)
from rabbit
Sinônimo(s):
G9a like protein, G9a-like protein 1, H3-K9-HMTase 5, Histone H3-K9 methyltransferase 5, Lysine N-methyltransferase 1D, euchromatic histone methyltransferase 1, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EHMT1(79813)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Chromatin Biology
This antibody is reported by an outside laboratory to be suitable for Western blotting using EHMT1-transfected 293 cells.
ELISA:
This antibody is reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Qualidade
The antibody detects EHMT1 in HeLa cell nuclei.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2