SCT076
BioTracker Red Hydrogen Sulphide Live Cell Dye
About This Item
Produtos recomendados
tipo
for cell culture
técnica(s)
cell based assay: suitable
método de detecção
fluorometric
Aplicação
Qualidade
Molar Mass: 442.39 g/mol
propriedades físicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3