07-1594
Anti-Phospho-Dnmt1(Ser714) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer714)
Informações sobre genes
human ... DNMT1(1786)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Dot blotting:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be specific for the phospho-Ser714 immunogen peptide, but not the unphosphorylated peptide, by dot blotting (1:500).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
1:250 dilution of this antibody detected Dnmt1 on 10 µg HeLa nuclear extract
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract or EGF-treated whole HeLa cell extract.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2