07-1507
Anti-phospho-Mypt1 (Ser507) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer507)
Informações sobre genes
human ... PPP1R12A(4659)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cell Structure
Developmental Signaling
Muscle Physiology
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mypt1 in 10 µg of untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
Uniprot gives a calculated molecular weight of 115 kDa, which can be observed at higher molecular weights due to hyperphosphorylation. Uncharacterized bands appear at ~30 kDa and ~130 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1