07-1493
Anti-Calcineurin Aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
NFAT transcription complex cytosolic component, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic,
calcineurin-dependent 1, nuclear factor of activated T-cells, cytosolic component 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP3CB(5532)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin Aβ on 10 µg of human brain lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
remain unfrozen. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Human brain lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1