07-1490-M
Anti-Calcineurin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP3CA(5530)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: 3 μL per reaction of a previous lot of this antibody was used in Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PP2B B on 10 μg of PC3 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
PC3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1