07-1341
Anti-PHLPP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase, PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, SCN circadian oscillatory protein, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
sequência de imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of PHLPP1.
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PHLPP1(23239)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHLPP1 in Human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1