07-104
Anti-IGF2 mRNA-binding protein 3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
IGF II mRNA binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KH domain-containing protein overexpressed in cancer, VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, canine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF2BP3(10643)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGF2 mRNA-binding protein 3 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Hek293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1