07-473-AF488
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
H3K4me3, Histone H3 (trimethyl Lys4), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys4 )
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated version of this antibody has been shown to work in ChIP, DB, WB, ChIP-seq.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2