06-1433
Anti-phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
Informações sobre genes
human ... FGFR1(2260)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected FGFR-1 in 10 µg of untreated and lambda phosphatase-treated HEK293T cells transfected with FGFR1.
Descrição-alvo
FGFR-1 has 19 isoforms and eight potential glycosylation sites that increase the expected size to 120 kDa for the immature form and 145 kDa for the mature form of the receptor (Hisaoka, K., et al. (2011). JBC. 286(24):21118-21128).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and lambda phosphatase-treated HEK293T cells transfected with FGFR-1